Oxivir Plus – kraftfullt rengöringsmedel och bredspektrumdesinfektionsmedel
Rengöring och desinficering i ett steg, utan kompromisser med effektiviteten, tack vare AHP-teknik (Accelerated Hydrogen Peroxide).
- Effektivt avkalkningsrengöringsmedel – efterlämnar inte ränder och är kalkhämmande
- Bredspektrumdesinfektionsmedel med snabb effekt på bakterier, svamp, jäst och virus
- Miljövänlig: väteperoxid bryts naturligt ned till vatten och syre
- Säkert för personalen: bruksfärdig lösning som är ofarlig och har låg halt lättflyktiga organiska föreningar
- Lämplig för användning på vatten- och syreresistenta ytor, samt tyger
- Finns bruksfärdig i 750 ml sprejflaska och som koncentrat i 5 l behållare