Turbiditet
En enkel och svårslagen indikator på förändrad vattenkvalitet
Turbiditetsmätning är ett viktigt test när det handlar om vattenkvalitet vare sig det gäller dricksvatten, övervakning av avloppsvatten, kontroll av industrivatten och så vidare.
Tillförlitlig turbiditetsövervakning är en väsentlig faktor vid dricksvattenframställning och folkhälso- och säkerhetsorganisationer världen över inser vikten av att mäta denna parameter.
En plötslig förändring av turbiditeten kan tyda på en ytterligare källa till föroreningar (biologisk, organisk eller oorganisk) eller ett problem i reningsprocessen.
Har du frågor som gäller turbiditet eller är nybörjare och vill veta mer? Klicka nedan för att hämta häftet ”Teorin om turbiditet”.
I praktiken kan det uppstå betydande problem som leder till interferens och fel som försämrar precisionen hos ditt instrument. För att säkerställa att instrumentet fungerar på avsett sätt och ger så korrekta svar som möjligt är det viktigt att kontrollera kalibreringen. Klicka nedan för att hämta häftet ”Teknisk information om standarder”.
Litteratur
Jämförelse mellan laboratorieturbidimetrar TU5 och TL23
- Produktinformation
TU52 bänkturbidimeter, Hach
Marknadens mest exakta och sofistikerade turbidimeter
  • Patenterad 360°x90°-optik
  • Den känsligaste och snabbaste
  • En måttstock för rent vatten
- Produktinformation
TL23 serien turbiditetsmätare i bordsmodell från Hach
Tillförlitliga mätningar för många olika turbiditetsapplikationer
En turbiditetsmätare som underlättar vid testning i de mest krävande avloppsvattens- och industriapplikationer
  • Lättanvänd intuitiv fullfärgspekskärm
  • Enkel datahantering och exportfunktioner
  • Lätt att få rätt resultat
Levereras med provkyvetter, standarder och tillbehör
- Product Details
2100Q portable turbidimeter, Hach
Ideal for use in the field or around the plant
  • Easy to carry around
  • Takes multiple measurements from various collection points in your treatment process
  • Intuitive user interface: Easy to measure, calibrate and verify
  • Easy storing and transferring of data
- Produktinformation
Den nya bärbara VWR TIR200
För snabb, exakt och enkel testning på plats
För allt från dricksvatten till avloppsvatten, lämplig för både färgade och färglösa vätskor.
Överensstämmer med EN ISO 7027.
- Produktinformation
WTW, IDS-turbiditetsgivare – digitala och klara för trådlös användning
VisoTurb® 900-P: Digital IDS-turbiditetsmätning med en praktisk turbiditetsgivare
  • Praktisk turbiditetsgivare för mätning av turbiditet i ytvatten och processvatten
  • Enkel 2- eller 3-punktskalibrering
  • Lämpar sig för WTW MultiLine® IDS-multiparametermätningar på plats
Heltäckande sortiment av turbiditetsmätare
Heltäckande sortiment av turbiditetsstandarder