Indunstning
Rotationsindunstare
Används för effektivt men varsamt avlägsnande av lösningsmedel genom indunstning under minskat atmosfäriskt tryck, vilket gör att proven avdunstar snabbare vid lägre temperaturer.
Fysikalisk separation är en vanlig teknik på många kemilaboratorier. VWR har ett brett utbud av utrustning för automatisering av dessa metoder, bl.a. den mycket prisvärda rotationsindunstaren från IKA/VWR Collection, samt alla glasvaror du behöver för att skapa dina egna kombinationslösningar.
Product selection
Rotationsindunstare
Flera olika modeller för att passa just din applikation ...
Pumpar
Ett utbud av pumpar för alla ändamål ...
Kylare
Ett utbud av kylare som optimerats för användning med rotationsindunstare och som säkerställer konstanta och reproducerbara kylningsförhållanden ...