Vill du logga in igen?
Transportvagn, hopfällbar
Leverantör: RAUTEC
Tillverkad i plast med ram i aluminium
Lättmanövrerad, flerfunktionell tvåvåningsvagn. Kan fällas ihop på några sekunder med en knapptryckning. Utrustad med en hopfällbar låda (fler hopfällbara lådor kan beställas, art. nr 139-0204).
  • Styrbara hjul ger utmärkt manöverförmåga och med parkeringsbroms på bakhjulen
  • En hopfällbar låda får plats i varje fack
  • Lastkapacitet: Nedervåning 40 kg, övervåning 20 kg
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning B×D×H Vikt Förp. VWR art.nr Antal
Vagn, hopfällbar 900×580×1020 mm 6,7 kg 1 139-1107
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Vikbar låda, 46 liter 1 139-0204
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal