Vill du logga in igen?
Bägare, låga
Leverantör: VWR Collection
18/8 Rostfritt stål, korrosionssäkra.
  • Robusta och hållbara
  • Värmetåliga
  • Jämn yta för snabb och enkel rengöring
Ett komplett sortiment av metallbägare för många olika användningsområden i laboratoriet. För användning med frätande ämnen. Tillgängliga med kant eller pip och med eller utan handtag.
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Med kant
Volym Höjd O.D. Förp. VWR art.nr Antal
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0278
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0279
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0280
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0281
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0282
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0283
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0284
Med kant och pip
Volym Höjd O.D. Förp. VWR art.nr Antal
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0292
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0293
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0294
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0295
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0296
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0297
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0298
Med kant och handtag
Volym Höjd O.D. Förp. VWR art.nr Antal
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0285
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0286
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0287
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0288
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0289
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0290
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0291
Med kant, pip och handtag
Volym Höjd O.D. Förp. VWR art.nr Antal
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0299
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0300
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0301
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0302
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0303
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0304
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal