Vill du logga in igen?
Glasbägare, låg modell, Super Duty
Leverantör: DURAN Group
DURAN®, borosilikatglas, genomskinligt
Med lättläst gradering och märkningsyta. Vi rekommenderar en långsam och jämn uppvärmning av de extra tåliga glasbägarna för att undvika spänningar i glaset. För arbete vid mycket höga temperaturer eller vid snabba temperaturförändringar bör standard-DURAN®-bägare användas eftersom de har en utmärkt beständighet mot temperaturförändringar. Den mekaniska stabiliteten hos dessa produkter är emellertid begränsad i jämförelse med extra tåliga bägare.
  • Högre mekanisk stabilitet än standardglasbägare tack vare förstärkt, kraftig kant
  • Jämnt fördelad väggtjocklek
  • Mycket god kemikaliebeständighet, god värmebeständighet
Med tryckt spårningskod (batchidentifiering). Batchcertifikat finns på www.duran-group.com
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Volym Höjd O.D. Förp. VWR art.nr Antal
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
-
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
-
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
-
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
-
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
-
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
-
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal