Vill du logga in igen?
Blocktermostat, digital, QBD och QBH
Leverantör: Grant
Kompakt digitalt blocktermostat med plats för 1 eller 2 eller 4 block. Lätt att använda med LED-display för snabb och noggrann inställning av parametrar. Med justerbart larm för hög och låg temperatur som kan ställas in inom 0,5 °C från inställd temperatur. Robust konstruktion i aluminium och kemikalieresistent plast med låg profil och vinklad panel för enkel användning. Möjlighet att programmera fördröjd start eller avstängning. Upplösning för temperaturinställning: 0,1 °C.
  • QBD-modeller med temperaturområde: RT +5 till 130 °C, QBH har max. temperatur 200 °C
  • Timer med ljudlarm: 1 min till 72 tim
  • Möjlighet till tvåpunktskalibrering
  • Temperaturnoggrannhet och uniformitet vid 37 °C ±0,1 °C inom blocket och ±0,2 °C mellan olika block
  • Med övertemperaturskydd
OBS!: Värdet för temperaturnoggrannheten som visas ovan är vid 37 °C.
* RT = Rumstemperatur
**Block för QBA2, QBD4, QBD2 och QBH2
Leveransinformation: Levereras med ett verktyg för att ta ut blocken. En extern Pt1000-givare för kontroll av temperaturen i provet eller block finns som tillbehör. Block beställs separat
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Typ Antal block Temp.-område Temp. noggrannhet Effekt B×D×H Vikt Förp. VWR art.nr Antal
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Benämning För Antal hål Djup B×D×H Förp. VWR art.nr Antal
Oborrat block - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Block Rör med 10 mm Ø 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Block Rör med 12 mm Ø 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Block Rör med 13 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Block Rör med 16 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Single block 15 ml Falcon tubes 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Block Rör med 18 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Block Rör med 24 mm Ø och flaskor 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Block 50 ml rör 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Block 0,5 ml rör 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Block 1,5 ml rör 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Block 2,0 ml rör 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Block Mikrotiterplattor* - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Block 0,2 ml PCR-rör, -strips eller -plattor** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. För VWR art.nr Antal
PT 1000 temperaturgivare 1 QBD1, QBD2, QBD4 och QBH2 460-0093
Lock 1 QBA1 och QBD1 460-0094
Lock 1 QBA2, QBD2 och QBH2 460-0095
Lock 1 QBD4 460-0096
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal