Vill du logga in igen?
Mikrocentrifug, för PCR-plattor
Leverantör: VWR Collection
Centrifug i behändig storlek för centrifugering av PCR-plattor.
  • Kompakt design, tyst och enkel att använda
  • Enkelt system för laddning av plattor
  • Centrifugerar snabbt droppar och kondens
  • Använd före och efter termocykling för att förbättra PCR-utbyte
  • Kan användas i kylrum
Denna unika centrifug är utrustad med en vertikal rotor med 2 platser som tar de flesta PCR-plattor: 96 håls-, 384 håls-plattor med och utan kanter . Rotorn har inbyggda plattledare som ser till att plattorna hålls kvar i vertikalt läge och inte tippar inne i rotorn.
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Centrifug för PCR-plattor 1 521-1648
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Modell PCR-plattspinner
Max. kapacitet 2 PCR-plattor
Max. hastighet (min-1) 2500
Max. RCF (×g) 500
Strömförsörjning 230 V / 50-60 Hz
B×D×H (mm) 191×208×183
Vikt (kg) 3
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Adapter för strips, rör eller halvplattor 2 521-1650
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal