Vill du logga in igen?
Pipett, ställbar volym, ergonomisk (EHP)
Leverantör: VWR Collection
De ergonomiska pipetterna med hög prestanda ger noggrannhet och precision som du kan lita på. De uppgraderade ergonomiska funktionerna ger bekväm pipettering även vid användning under en längre tid.
  • Endast låg pipetteringskraft behövs
  • Enkel volymjustering med volymlås
  • Hög noggrannhet och precision för viktiga applikationer
  • Smal spetskon och justerbar Easy Grip-spetsavkastare som passar alla spetsar
  • Förlängt fingergrepp för bekväm pipettering
  • Helt autoklaverbar
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Volym Noggrannhet Reproducerbarhet Förp. VWR art.nr Antal
0,2 - 2 µl ±12,0 till ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ±1,2 till ±0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ±1,0 till ±0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ±0,9 till ±0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ±0,6 till ±0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ±2,5 till ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ±1,0 till ±0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ±0,9 till ±0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ±0,6 till ±0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ±2,5 till ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Startpaket
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5465
VWR EHP 4 Pack, incl. 4 pipettes (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5462
Startpaket 3 med 3 pipetter med spetsavkastare (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5466
unavailable Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Linear stand for four pipettes 1 613-5471
Multiple stand for up to eight pipettes 1 613-5472
Rotating stand for up to six pipettes (only single channel, volumes 2 - 1000 μl (EHP and Standard Line)) 1 613-5473
Filter för EHP 5 och 10 ml 1 613-5191
Hyllhängare för 3 pipetter 1 613-0090
Rakt ställ för 6 pipetter 1 613-0086
Karusell för 6 pipetter 1 613-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal