Vill du logga in igen?
Densitetsmätare, bärbar, Densito 30PX
Leverantör: Mettler-Toledo
Densito 30PX använder oscillationsmetoden för mätning av densitet för vätskor. Enkel hantering – sänk ned provtagningsröret, tryck på knappen och läs av slutresultatet direkt i önskad måttenhet, till exempel SG, API-grader, Brix %, H₂S0₄ % eller Baume-grader.
  • Enkel provtagning och resultat på några sekunder
  • Flera enhetsalternativ, ex. densitet, SG och Brix %
  • Minne för upptill 1 100 resultat
  • IR-överföring till skrivare eller dator
  • Display med bakgrundsbelysning visar resultat tydligt med datum och tid
Provtagningshastigheten kan anpassas efter provet, långsamt för viskösa prover för att undvika att luftbubblor bildas, eller snabbt för att effektiv skölja av cellen.
Dessutom kan en extern spruta användas för prov med mycket hög viskositet. Det innebär att många olika typer av prov kan testas.
Med Densito 30 PX kan du mäta provtemperaturen mycket noggrant och välja en koefficient för temperaturkorrigering före varje mätning. 1 100 resultat kan sparas tillsammans med prov-ID, temperatur och/eller temperaturkoefficienter för att sedan överföras antingen till en skrivare eller dator via det inbyggda IR-interface.
Leveransinformation: Levereras med väska, cd-skiva, med instruktioner, batterier och information om standarder
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Benämning Modell Mätområde Förp. VWR art.nr Antal
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Temperaturområde (°C) 5...40
Upplösning (g/cm³) 0,0001
Temperaturupplösning (°C) 0,1
Temperature Resolution 0,1 °C
Minne 1100 values
Vikt 360 g
Vikt (g) 360
Noggrannhet ±0,001 g/cm³
Noggrannhet (g/cm³) ±0,001
Utgång IR för skrivare eller dator
Mätområde (g/cm³) 0...2
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Water density standard, 0,998 g/cm³, certified at 20 °C, uncertainty (typically) 0,001 g/cm³, 3 ml sachets 10 614-1802
Provtagningsrör med o-ring 1 614-1593
Fixing screw for sample tube 1 METT51324404
Adapter för extern spruta 1 614-1592
Provpump, komplett 1 614-1594
IR-adapter/RS232 DB9M 1 635-0117
Protective cover 1 614-0236
Software, LabX® direct density and refractometry system for downloading data to PC 1 METT51324103
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal