Vill du logga in igen?
Filterspetsar
Leverantör: VWR Collection
Alla spetsar är tillverkade i 100% ren medicinskklassad PP. Tillverkade i formar av högsta kvalitet, kan användas för de mer krävande applikationer. Sterila produkter testas för endotoxin-kontaminering (pyrogen) och är certifierade enligt U.S.P. standard. Plasten är testad för metallkontaminering. Certifikat finns sparade per batchnummer för alla testresultat.
  • Bred krage garanterar att spetsarna försluts enkelt utan att läcka på gamla eller nya pipetter
  • Garanterat fria från detekterbart DNA, DNas/RNas, pyrogen och tungmetaller
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bulk
Tip style Volym Steril Längd Kompatibilitet Förp. Förp. VWR art.nr Antal
UltraFine™, extra långa 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Bulk 1.000 732-0565
UltraFine™, graderade 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Bulk 1.000 732-0561
Bevel Point™, graderade 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Bulk 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Bulk 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Bulk 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Bulk 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Bulk 1.000 732-0571
Bevel Point™, vid öppning 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Bulk 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Bulk 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Bulk 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Bulk 1.000 732-0532
Rack
Tip style Volym Steril Längd Kompatibilitet Förp. Förp. VWR art.nr Antal
UltraFine™, extra långa 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10×96 960 732-0542
UltraFine™, graderade 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12×96 1.152 732-0515
Bevel Point™, graderade 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10×96 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10×96 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10×96 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10×96 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10×96 960 732-0529
Bevel Point™, vid öppning 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10×96 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10×96 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10×96 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6×96 576 732-0533
Rack, sterila
Tip style Volym Steril Längd Kompatibilitet Förp. Förp. VWR art.nr Antal
UltraFine™, extra långa 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10×96 960 732-0543
UltraFine™, graderade 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12×96 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10×96 960 732-0799
Mikro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10×96 960 732-1100
Bevel Point™, graderade 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10×96 960 732-0519
UltraFine™, graderade 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10x96 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10×96 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5×192 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10×96 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, graderade 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10x96 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10×96 960 732-1103
Bevel Point™, graderade 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10x96 960 732-1102
UltraFine™, extra långa 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6x96 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10×96 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5×192 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10×96 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10×96 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10×96 960 732-0541
UltraFine™, extra långa 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6×96 576 732-0610
Bevel Point™, vid öppning 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10×96 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10×96 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, extra långa 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6×96 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6×96 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6x96 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6×96 576 732-0534
Wide orifice 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 racks, 96 each 576 613-0752
Aerosol-barrier 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 racks, 96 each 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Pak Rak™ refill
Tip style Volym Steril Kompatibilitet Förp. Förp. VWR art.nr Antal
UltraFine™, graderade 0,1 - 10 µl - AF1 Refillboxar 864 732-0563
Pak Rak™ Express refill
Tip style Volym Steril Kompatibilitet Förp. Förp. VWR art.nr Antal
UltraFine™, graderade 0,1 - 10 µl - AF1 Pak Rak™ Express refill 864 732-0564
Individuellt förpackade, sterila
Tip style Volym Steril Längd Kompatibilitet Förp. Förp. VWR art.nr Antal
UltraFine™, extra långa 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Individuellt 200 732-0566
UltraFine™, graderade 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Individuellt 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Individuellt 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Individuellt 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Individuellt 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Individuellt 200 732-0572
Bevel Point™, vid öppning 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Individuellt 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Individuellt 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Individuellt 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Individuellt 200 732-0531
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal