Vill du logga in igen?
Chairs, stools, Mr-Lab line
Leverantör: VWR Collection
Stol eller pall med robust och hållbart 5-bensstativ i starkt stålrör. Den låga designen förebygger snubbelolyckor.
  • Ryggstödet är justerbart i höjd och lutning
  • Sitthöjden justeras med gasreglage
  • Kryssformat underrede i aluminiu
Den perfekta kombinationen av bekvämlighet och ergonomi för optimal prestanda. Anatomiskt utformade kuddar med stöd för bäcken och inbyggt svankstöd. Mycket bekväm, klädd i konstläder med mjuk stoppning som kan tvättas och desinficeras.
Glidfötter: Fötterna består av slittålig plast, har en stor kontaktyta och ger hög stabilitet.
Hjul: Dubbla svänghjul med lastkänsliga bromsar som, måste väljas efter golvtyp. Alla stolar är utrustade med mjuka hjul för hårda golv som standard. Hårda hjul för mjuka golv finns också.
Stop and go-teknik: Av säkerhetsskäl får en stol med sitsen belägen mer än 650 mm från golvet inte kunna flyttas när den används. Med innovativa stop and go-hjul kan stolarna bara flyttas när ingen sitter på dem.
uppfyller säkerhetsnivå S2, GMP.
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Chairs
Benämning Höjd Typ av fot Fotring Förp. VWR art.nr Antal
Laboratoriestol i blå skai® 470 - 620 mm Hjul - 1 132-0416
Laboratory chair, made from blue skai® 470 - 620 mm Stop&Go-castors - 1 132-0939
Laboratoriestol i blå skai® 600 - 870 mm Fötter + 1 132-0417
Laboratoriestol i blå skai® 640 - 910 mm Stop&Go-hjul + 1 132-0501
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steem parts in black 470 - 620 mm Soft castors - 1 132-0965
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steel parts in black 600 - 870 mm Large scaled glides height adjustable, chrome plated 1 132-0966
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steel parts in black 620 - 890 mm Stop&Go-castors height adjustable, chrome plated 1 132-0967
Stools
Benämning Höjd Typ av fot Fotring Förp. VWR art.nr Antal
Laboratoriestol, svart plastram, sits i svart skai®, höjdjustering med gaspelare 460 - 630 mm Hjul - 1 132-0425
Laboratoriestol, svart plastram, sits i svart PU-skum, höjdjustering med gaspelare 460 - 630 mm Hjul - 1 132-0426
Laboratory stool, extra large seat (Ø 400 mm) made from black skai® leather, PA base (plastic and steel part are black coloured) 600 - 870 mm Stop&go castors chrome plated, height adjustable 1 132-0963
Laboratory stool, extra large seat (Ø 350 mm) made from PU foam, PA base (plastic and steel part are black coloured) 600 - 870 mm Stop&go castors chrome plated, height adjustable 1 132-0964
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Armstöd, svart 1 PAIR 132-0423
Hjul 1 SET 132-0427
Height-adjustable footring for 132-0416 1 139-0214
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal