Vill du logga in igen?
Flaska, vid hals, med skruvlock, 303-serien
Leverantör: KAUTEX TEXTRON
LDPE, genomskinlig
Perfekt för provtagning, förvaring och transport. Perfekt för vätskor, fasta ämnen och granulat. Vid hals, för enkel påfyllning och rengöring. Utan gradering.
  • God kemikalieresistens
  • Läckagesäker, tålig och mångsidig
  • Fysiologiskt ofarlig, lämplig för förpackning och förvaring av livsmedel
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Volym Gänga Ytterdiam. Höjd Förp. VWR art.nr Antal
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 650 KAUT303-770528_SE
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 480 KAUT303-770529_SE
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 260 KAUT303-770531_SE
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 130 KAUT303-770533_SE
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 56 KAUT303-770535_SE
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 33 KAUT303-770537_SE
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
Reservskruvlock
Gänga För flaskor Förp. VWR art.nr Antal
32 mm 50/100 ml 1 215-0919
40 mm 200/250/300 ml (303 Serie), 250/500 ml (310 Serie) ml 1 215-3542
50 mm 500/750 ml (303 Serie), 1000 ml (310 Serie) ml 1 215-3515
65 mm 1000/1500/2000 ml 1 215-3516
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal