Vill du logga in igen?
Electronic overhead stirrers, VOS 40 digital and VOS 60 control
Leverantör: VWR Collection
Laboratory stirrers which are ideal for simple stirring tasks, suitable for quantities up to 25 l (VOS 40 digital), or for intensive stirring tasks for quantities up to 40 l (VOS 60 control). Due to microprocessor controlled technology, the stirrers automatically adjust the speed within the speed range of 0/30 - 2000 min-1. Safety circuits ensure automatic cut off in anti-stall or overload conditions. The actual shaft speed and preset speed are constantly monitored and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in sample viscosities. Stirrers have a slim casing and provide quiet operation.
  • Digital speed display
  • Infinitely adjustable speed
  • Push-through agitator shafts
  • Overload protection and units can be operated for short-term periods in overload conditions
  • Error code display
The VOS 60 control model features a removable wireless controller and a digital, multilingual TFT display. This stirrer is equipped with a RS232 and a USB interface to control and document all parameters. An integrated torque trend display enables measurement of viscosity changes.
  • Programmable functions
  • Integrated temperature measurement
  • Interval operation, timer and lock function
  • Adjustable safety circuit
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Ordering information: Supplied without accessories, a wide range of accessories are available to order separately.
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
VOS 40 digital overhead stirrer, EU-plug 1 441-0302
VOS 60 control overhead stirrer, EU-plug 1 441-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Modell VOS 40 digital VOS 60 control
Max. volym H₂O (l) 25 40
Max. viskositet (mPas) 40000 50000
Hastighetsområde (min-1) 0/30 - 2000
Max. vridmoment vid chuck (Ncm) 40 60
Chuckstorlek (mm) 0,5 - 10
Effekt in/ut (W) 112/87 168/131
B×D×H (mm) 86×208×248 86×230×267
Vikt (kg) 4,4 4,7
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Typ Benämning För apparat För Omrörare - diam Skaftdiam Skaftlängd Max varvtal Förp. VWR art.nr Antal
- 4-bladig propeller - - 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Temperature sensor, coated - - - - - - 1 441-0344
- Keyless chuck - - - - - - 1 441-0343
- Förlängningskabel, 1 m lång, för att separera höljet från givaren - - - - - - 1 620-8104
- Stativ med rektangulär fot, 200×316 mm, stativstav diam 16 mm, höjd 560 mm - - - - - - 1 431-1047
- Skydd för omrörningsskaft - - - - - - 1 441-2999
- Spännband för att säkra behållare, för stativstav diam 25 - 36 mm, kärl diam 40 - 300 mm - - - - - - 1 431-2944
- H-stativ, 460×420 mm, stativstav diam 34 mm, höjd 1 010 mm - - - - - - 1 431-9114
- Teleskopstativ, 460×420 mm, stativstav diam 34 mm, höjd 620 - 1010 mm - - - - - - 1 431-2912
- Glasmantlad givare för användning med kontakttermometrarna ETS-D5 och VT-5 - - - - - - 1 442-0316
- Extra givare i stål för användning med ETS-D5 - - - - - - 1 442-0252
- Böjlig koppling för användning med omrörarstavar i glas Ø 6-10 mm, max. vridmoment 10 Ncm - - - - - - 1 441-9213
Fästklämma R 182 Dubbelmuff, stativstav 6 - 16 mm diam, hållarstav 6 - 16 mm diam T 18 basic / T 25 digital T 18 basic,T 25 digital - - - - 1 431-2923
Klämutrustning RH 3 Spännband för att säkra behållare, för stativstav diam 8 - 16 mm, kärl diam 40 - 300 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic, T 25 digital - - - - 1 431-2943
Plattställ R 1826, platta 200x316 mm, stav 800 mm Stativ med rektangulär fot, 200×316 mm, stativstav diam 16 mm, höjd 800 mm T 18 basic / T 25 digital - - - - - 1 431-2901
Plattställ R 1827 Stativ med rektangulär fot, 200×316 mm, stativstav diam 16 mm, höjd 1000 mm T 18 basic / T 25 digital - - - - - 1 441-2129
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal