Vill du logga in igen?
Degel
Leverantör: VWR Collection
Porslin, glaserad med undantag för yttre bottenytan
  • Tål max 1000 °C
Lock beställs separat.
Uppfyller DIN 12904
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Typ Volym Diam×H Förp. VWR art.nr Antal
Låg modell 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Låg modell 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Låg modell 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Låg modell 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Låg modell 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Låg modell 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Låg modell 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Medelhög modell 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Medelhög modell 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Medelhög modell 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Medelhög modell 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Medelhög modell 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Medelhög modell 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Medelhög modell 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Medelhög modell 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Hög modell 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Hög modell 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Hög modell 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Hög modell 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Hög modell 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Hög modell 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Degellock
För Ø Förp. VWR art.nr Antal
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal