Vill du logga in igen?
Pipettfyllare, Accurpette
Leverantör: VWR Collection
Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 1 till 100 ml.
  • Fyller en 25 ml-pipett på mindre än tre sekunder på högsta hastighetsinställningen
  • Pipetthållare i silikon
  • Med utbytbart, hydrofobt membranfilter som skyddar instrumentet mot vätska och proverna från kontaminering
  • Miljövänliga, uppladdningsbara NiMH-batterier som räcker för 4 timmars kontinuerlig användning
  • Utrustad med indikatorlampa för låg batterinivå, uppladdningsbar under användning
Den högeffektiva pipettfyllaren Accurpette har en kraftfull men tyst motor för snabbare pipettering vid stora volymer. Inställning finns för hög eller låg uppsugnings- och dispenseringshastighet. Ytterligare ett läge, för gravimetrisk dispensering, finns för användning med "To Deliver"-pipetter (TD).
Beställningsinformation: Levereras med laddare, två extra hydrofoba filter (1×0,45 µm, 1×0,2 µm) och bänkstativ/väggfäste.
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Pipettfyllare Accurpette 1 612-4552
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Sats med extrafilter 0,2 µm 5 612-3681
Sats med extrafilter 0,45 µm 5 612-3678
Extra pipetthållare i silikon 1 612-3679
Pack of three coloured nose cones (red, blue and pink) 1 612-4555
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal