Vill du logga in igen?
Stereo zoom microscopes, Stemi 305
Leverantör: Zeiss
The Stemi 305 are Greenough stereo microscopes for any applications in education, laboratories or industrial production environments.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
Ordering information: Eyepieces are included.
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Modell Typ Förstoring Belysning Förp. VWR art.nr Antal
Stemi 305 Edu Binocular 8× - 40× LED (diascopy and episcopy) 1 630-2624
Stemi 305 Lab Binocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 630-2625
Stemi 305 Mat Binocular 8× - 40× LED (episcopy only) 1 630-2626
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Okular WF 10×/23
Kontrasteringsteknik Ljusfält och mörktfält
Zoom 5:1
Fokussystem Koaxial grov- och fininställning
Belysning LED
Kamera 1,2 MP
Port för anslutning av kamera Wi-Fi
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Transport case for Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal