Vill du logga in igen?
Luftprovtagare, SAS Super ISO
Leverantör: VWR Collection
SAS Super är ett komplett system för mikrobiologisk luftprovtagning. SAS Super Iso finns i två modeller, SAS Super ISO 100 och SAS Super ISO 180, och är utvecklad för provtagning inom läkemedelsindustri samt i sjukhusmiljö. Enheten är bärbar, användarvänlig, utrustad med LCD touch screen och uppladdningsbara batterier. Med dessa modeller kan man justera luftflödet beroende på applikation och välja mellan kontinuerlig eller sekvensiell provtagning (från ett par minuter till flera timmar).
  • Provtagningshastigheten regleras och säkerställs av en hastighetssensor
  • Uppfyller internationell standard (ISO 14698, USP 1116 Pharmacopeia)
  • Tidsbesparande och prisvärd
Leveransinformation: Levereras utan provtagningshuvud och batteriladdare
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig på denna enhet
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Luftprovtagare SAS Super ISO 100 för kontaktplattor 1 710-0871
Luftprovtagare SAS Super ISO 100 för standardplattor 1 710-0869
Luftprovtagare SAS Super ISO 180 för kontaktplattor 1 710-0872
Luftprovtagare SAS Super ISO 180 för standardplattor 1 710-0870
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Modell SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Luftflöde 100–180 l/min
Provtagningshuvud Aluminium, rostfritt stål eller plast (certifierad, klar att använda)
B×D×H (mm) 120×125×275
Vikt (kg) 1,8
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning B×D×H Förp. För VWR art.nr Antal
Textil transportväska - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0896
Transportväska i aluminium - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0875
Golvstativ - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-1857
IQ OQ PQ validation protocols - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0956
Provtagningshuvud i rostfritt stål för kontaktplattor med Ø 55 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0880
Provtagningshuvud i rostfritt stål för petriskålar med Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0878
Huvud i rostfritt stål och adapter för petriskålar med Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0877
Provtagningshuvud i aluminium för kontaktplattor med Ø 55 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0892
Aspirationsventil i aluminium för petriskålar med Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0886
Huvud i aluminium och adapter för petriskålar med Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100, SAS Super ISO 180, DUO SAS Super 360 710-0879
Adapter för standardplattor med Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0882
Sterile daily head for Petri dishes, 90 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0891
Additional aspirating chamber for Ø 55 mm contact plates (without aspirating head) - 1 SAS Super Isolator 710-0947
Additional aspirating chamber for Ø 90 mm Petri dishes (without aspirating head) - 1 SAS Super Isolator 710-0948
Aluminium carry case, light-case - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-1697
Battery charger between 90 to 260 V with interchangeable plug - 1 SAS Super ISO 710-0973
Battery charger with universal plug - 1 SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator 710-0993
Clean tripod, stainless steel floor tripod - 1 SAS Super IAQ 710-0889
Downloading device for 710-0970 - 1 SAS Super ISO 710-0971
Handtag, rostfritt stål - 1 - 113-8186
Infrared remote control - 1 SAS Super ISO 710-0969
IQ, OQ, PQ manual - 1 SAS Super Isolator 710-0954
Software for downloading data - 1 SAS Super ISO 710-0970
Stainless steel holder for table and wall - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0963
Sterile daily head for contact plates, Ø 55 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0890
Transportlåda 184×368×171 mm 1 - 113-8185
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal