Vill du logga in igen?
Tunnskiktskromatografi
Tunnskiktskromatografi
Tunnskiktskromatografi (TLC) och högpresterande tunnskiktskromatografi (HPLTC) benämns ibland plankromatografi. Detta är en modern klassisk separationsteknik som används världen över och kännetecknas av att den är flexibilel tillförlitlig och kostnadseffektiv.
 Tunnskiktskromatografi erbjuder:
  • Stor flexibilitet
  • En prisvärd separationsmetod som inte kräver avancerade instrument (gäller endast TLC)
  • Många prover (upp till 72) kan analyseras samtidigt vid identiska förhållanden
  • Skarp och samtidig visuell presentation av alla prover och provkomponenter 
  • Förenklad provberedning då den stationära fasen används endast en gång