Vill du logga in igen?
Autoklaver och tillbehör för laboratoriet
Autoklaver och tillbehör för laboratoriet
Autoklaver används för att sterilisera utrustning och tillbehör med hjälp av mättad ånga med högt tryck.
De används vanligen för laboratorieglasvaror, utrustning, instrument och naturligtvis odlingsmedier. Ett växande användningsområde för autoklaver är behandling och sterilisering av avfallsmaterial före kassering (t.ex. patogent avfall innan det kastas).
Vi erbjuder både borsmodeller och större laboratorieautoklaver med antingen front- eller topplastning i olika storlekar från de större tillverkarna och vår egen VWR Collection.
Om du behöver validera din autokaveringscykel kan VWR även erbjuda ett stort sortiment av dataloggenheter och andra nödvändiga tillbehör som korgar, brickor och folie.