Vill du logga in igen?
Just PROVE it
Just PROVE it
Spectroquant®Prove – förenklad vattenanalys med en ny klass av spektrofotometrar
Nytt sortiment med instrument som är utformade för att tillgodose alla dina krav vad gäller vattenanalys – avloppsvatten, processvatten eller dricksvatten och drycker.
Beställ demo/offert
  • Live ID – en ny dataavancerad 2D-streckkod på alla cell- och reagenstester för identifiering av metoder och överföring av ”live-data”, till exempel utgångsdatum, lotnummer tillsammans med automatiska kompletterande kalibreringsuppdateringar
  • Cell Test Port – direkt isättning av runda celltester utan att öppning av lock
  • AQA Prime – fullständig verifiering och dokumentation för alla skeden av kvalitetskontrollen
  • Enkel rengöring – löstagbar cellhållare
  • Matriskontroll för enkelt upptäckt av interferenser
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Rutintillämpningar Känsliga mätningar Komplex analys
Det bästa alternativet för användning med celltester och Vis-mätningar Xenon-lampa med lång livslängd är lämpligt för användning i UV-Vis Avancerad UV-Vis-optik och kyvetter på upp till 100 mm. Utmärkt upplösning och känslighet.
1.73016.0001 1.73017.0001 1.73018.0001