Vill du logga in igen?
Kylskåp och frysar för laboratorier
Kylskåp och frysar för laboratorier
VWR erbjuder ett urval laboratoriefrysar och -kylskåp som är tillförlitliga, gnistsäkra och energieffektiva.
Dessa laboratoriefrysar och -kylskåp erbjuder säker och tillförlitlig förvaring av flyktiga eller lättantändliga ämnen, reagenser, kemikalier, gifter och prover och har en gnistfri insida för att minska explosionsrisken.
När du köper en frys eller ett kylskåp bör du inte enbart tänka på storleken eller placeringen utan också på hur många hyllor du behöver, vilken typ av dörr du vill ha, från vilket håll dörren öppnas och hur sofistikerat varningssystemet ska vara. VWR erbjuder kylskåp och frysar för alla temperaturer inkl. -80 C lågtemperatur fryser. Vi har kylskåp och frysar på olika kapaciteter och tillhörande förbrukningsartiklar (t.ex. rack, boxar, lådor och rör) från många tillverkarna och vårt eget sortiment VWR Collection.