Vill du logga in igen?
Renrumsinredning
Utrymme har högsta prioritet i renrum där varje kvadratmeter kostar mycket pengar. Som ett resultat finns det inga standardlösningar eller standardstorlekar.
Den elektriskt ledande renrumsinredningen i rostfritt stål består av vertikala stolpar med slät framsida och perforerade horisontella överdelar som minskar störningarna från det vertikalt riktade laminära flödet. Det är också enkelt att flytta och rengöra inredningen. Hålen i överdelarna har en diameter på 8–10 mm och är fasade på båda sidorna.
basans tjänster
Vi hjälper till att planera omklädningsrum och bygga (om) luftslussar.