Vill du logga in igen?
Renrumsskor och renrumsstövlar
I renrumsmiljöer är det nödvändigt att minimera risken för halkolyckor och även förebygga produktionsfel och avbrott som orsakas av elektrostatiska urladdningar.
Rätt typ av skor är nödvändig utöver renrummets layout, golvytorna och kläderna.
Renrumsskor och renrumsstövlar
Skor och stövlar används många timmar varje dag och måste vara säkra (för personal och processer) och bekväma.
Det finns olika typer av skydds- och arbetsskor som är utformade i enlighet med följande europeiska standarder:
EN 61340-5-1: Skydd av komponenter som är känsliga för elektrostatiska laddningar/övergripande krav
EN 4843-100: Krav på halkskydd
EN ISO 20344: Allmänna krav och testmetoder
EN ISO 20345: Specifikation för skyddsskor
EN ISO 20346: Specifikation för lätta skyddsskor
EN ISO 20347: Specifikation för arbetsskor
Vattentäta skor eller stövlar bör användas överallt där det förekommer stora mängder vätska. PU-träskor eller mikrofiberskor som kan rengöras och desinficeras bör användas i renrumsmiljö. I situationer där det är nödvändigt att begränsa eller förhindra elektrostatiska laddningar är det viktigt att bära antistatiska eller ESD skor eller stövlar.
Mer information
Kataloger från tillverkarna kan fås på begäran.