Vill du logga in igen?
Handskar och fingerskydd för renrum
test test
I renrum används handskar och fingerskydd för att skydda såväl känsliga produkter som användare från kontaminering.
Handskar och fingerskydd för renrum Vi erbjuder ett brett sortiment av handskar för renrum och kontrollerade miljöer som är anpassade för de tekniska och funktionella behoven vid medicinsk användning, personligt skydd eller renrumsanvändning. Kraven på t.ex. greppförmåga, komfort och längd varierar och påverkar valet för olika användningsområden.
De sterila och osterila handskarna som passar i renrum ISO klass 4 och 5 är extremt bekväma och starka och ger mycket god taktilitet. 
Vi rekommenderar att du testar handskarna i praktiken innan du väljer en viss modell.
Vår rekommendation:
Om du använder tyghandskar som innerhandskar svettas du mindre när du använder sterila renrumshandskar av latex och nitril.
Muddtejp
Muddtejp för effektiv förslutning mellan handske och renrumsplagg.
basan guide för handskar
Vi hjälper dig att välja lämpliga handskar för dina applikationer.