Vill du logga in igen?
Skyddsglasögon för renrum
Gamma- eller EtO-steriliserade för engångsbruk? Autoklaverbara eller VHP för flergångsbruk? Våra skyddsglasögon är designade för engångsbruk eller återanvändning med tanke på dina standardprocesser och din personal. De är avsedda för renrum och kontrollerade miljöer och är tillverkade av starka, lätta och bekväma renrumskompatibla material i ett antal olika modeller.
Skyddsglasögon för renrum
Såväl autoklaverbara glasögon som engångsglasögon har imskydd, optiskt korrekta härdade linser och ett indirekt ventilationssystem. De kan användas av personer som bär glasögon och är till 100 % fria från latex. För högsta kvalitet genomgår alla våra sterila skyddsglasögon för engångsbruk en individuell inspektion och är lämpade för medicinsk användning, som personlig skyddsutrustning eller i alla andra sammanhang där säkerhets- och skyddsglasögon krävs.