Vill du logga in igen?
Dammsugare för renrum
Industridammsugare för renrum är avsedda som ett komplement till centraldammsugarsystemet. I produktsortimentet ingår dammsugare och tillbehör med höga prestanda för olika krav och applikationer. Oavsett om det rör sig om våta, fuktiga eller torra kontaminanter eller t.o.m. kemiskt kritiska eller explosiva ämnen kan vi erbjuda en lämplig lösning.
Dammsugare för renrum
Sugkapacitet
Renrumsdammsugarna får optimal sugkraft genom ett perfekt samspel mellan motorn, luftflödet genom enheten och placeringen av den effektiva, vertikala filterpåsen. Sugkraften kan regleras i två hastigheter. En sugkapacitet på över 40 liter i sekunden vittnar om det perfekta samspelet mellan motorn och fläkten med en låg ljudnivå.
Filtrering
Den viktigaste parametern när det gäller dammsugare för renrum är förmågan att samla upp ultrafina partiklar eller rester som genereras från återvunna material, kontaminanter och/eller motorn.
ULPA-filter – effektivitet: 99,999 % på partiklar ända ned till 0,12 µm (Ultra Low Penetration Air)
HEPA-filter – effektivitet: 99,999 % på partiklar ända ned till 0,3 µm (High Efficiency Particulate Air)
Huvudsakligen använder vi det högpresterande ULPA-filtret för renrumsmodellerna. På grund av hastigheten blir ULPA-filtret det HEPA-filter som har högst sugförmåga.
Filtreringen (4- eller 5-stegs) och filterplaceringen beror på modellen.
Ett stort utbud av tillbehör:
Nålfälla