Vill du logga in igen?
Torkdukar och svabbar för renrum
Torkdukar och svabbar för renrum
Torkdukar för renrum hör till de viktigaste förbrukningsartiklarna i renrum och kontrollerade miljöer. De ingår som en del i en komplex rengöringsprocess för att avlägsna kontaminanter som vanligen är synliga för ögat och bidrar till att ge ett rent intryck och att en god grundhygien upprätthålls.
För att ge en effektiv rengöring måste torkdukarna i ett renrum kunna absorbera en mängd olika ytkontaminanter på kortast möjliga tid och utan att själva sprida ytterligare föroreningar i form av partiklar, fibrer, joner eller mikrobiologiska kontaminanter.
Eftersom kraven för renrum varierar mycket måste torkdukarna som används vara anpassade för den aktuella applikationen. Torkdukarnas olika material och strukturer har en stor betydelse för deras tekniska och funktionella prestanda.
Certifierad kvalitet
Torkdukar från vår partner ITW klarar de mest avancerade 
kvalitetskontrollstandarderna i branschen.
ITW Texwipe är den enda tillverkaren av torkdukar för ISO klass 5 eller renare miljöer som är ISO certifierade.
basan guide för torkdukar
Vi hjälper dig att välja lämpliga torkdukar för dina behov.