Vill du logga in igen?
Biokromatografi
Biokromatografi
VWR har produkter för proteinrening med beprövade tekniker som IEX, ultrafiltrering, dialys och affinitetsrening.
Affinitetsteknik kan användas för att isolera specifika molekyler i en blandning (t.ex. His·Bind®-rening), fånga upp en viss molekyl i interaktionsstudiesyfte (t.ex. immobilisering på GST·Bind™-resin) eller för att ta bort komponenter från en reaktion (t.ex. avlägsnande av proteas med Cleavage Capture-kit). För rekombinanta proteiner är affinitetsrening möjlig genom tillägg av fusionsmarkörer med hjälp av lämpliga expressionsvektorer.
Vi har ett stort sortiment matriser för immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC) för rening av His·Tag® fusionsproteiner. I sortimentet ingår agarosbaserat His·Bind-resin, förladdat Ni-NTA His·Bind-resin, magnetiska His·Mag™ agaroskulor, cellulosabaserade, förladdade snabba His·Bind-kolonner och -patroner samt His·Bind Fractogel®-metakrylatresin som möjliggör högre tryck och kapacitet. Andra agarosbaserade affinitetsresin möjliggör snabb rening av GST·Tag™, S·Tag™ och T7·Tag® fusionsproteiner.
LÄNK TILL PROTEINRENING INOM LIFE SCIENCE