Vill du logga in igen?
Gaskromatografi
Gaskromatografi
Gaskromatografi gör en indelning mellan en gasfas och en funktionsbehandlad immobiliserad flytande fas för att uppnå separation. Tack vare längden på kapillärkolonnerna kan hög upplösning uppnås.
Gaskromatografi, kapillärgaskromatografi eller bara GC används i stor utsträckning inom oljebranschen, livsmedelstestning för analys av bekämpningsmedel, läkemedelsindustrin för testning av lösningsmedelsrester och många andra tillämpningar. Det används huvudsakligen för analys av flyktiga eller halvflyktiga analyter.
Produktsidor