Vill du logga in igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
Klor (fritt och totalt)
Klor (fritt och totalt)
VWR erbjuder olika alternativ för mätning av fritt och totalt klor.
  • Kolorimetrisk metod med bruksfärdiga DPD-reagens, testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar
  • Elektrokemisk metod med engångsgivare ger resultat inom en minut (ny revolutionerande metod). Brett testområde: från 0,02 mg/l till 10 mg/l
  • Titrimetrisk metod, DPD-metod i enlighet med den europeiska normen EN ISO 7393-1