Vill du logga in igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
Kjeldahl
Kjeldahl
Kjeldahl-metoden består av tre huvudsteg: förbränning, destillation och titrering.
1. Förbränning: uppnås genom att ett homogent prov kokas i koncentrerad svavelsyra. Slutresultatet är en ammoniumsulfatlösning.
2. Destillation: et överskott av en bas tillsätts nedbrytningsprodukten för att omvandla ammoniumsaltet till ammoniak.
3. Titrering: mängden kväve i ett prov kan beräknas från den beräknade mängden ammoniak i resultatlösningen. Ammoniaken samlas upp antingen med ett noggrant uppmätt överskott av en standardiserad syralösning (återtitrering) eller en borsyralösning (direkt titrering)