Vill du logga in igen?
VWR:s ergonomiska stolar för laboratorie och industri
Människans evolution går åt fel håll – se till att göra det bästa av situationen!
Vid laboratorie- och kontorsarbete är fysiskt obekväma sittpositioner vanligt förekommande. De kan orsaka blodcirkulationsproblem och alltför stor belastning på kroppen som leder till trötthet, hjärt- och kärlsjukdomar och problem med hållningen eller muskler och skellet. Vi kan inte ändra evolutionen för människans arbeten, men vi borde alla sträva efter att sitta på stolar/pallar som hjälper till att hålla oss friska.
Sitter du långa stunder när du använder mikroskopet, pipetterar vid laboratoriebänken eller skriver på datorn? Välj bland modellerna nedan för att må bra och hålla dig frisk.
Klicka på våra stolsalternativ och läs om din nästa stol
Basmodellen, Blue Line garanterar att du sitter bra!
Serien kallas ”basic”, men låt dig inte luras. Stolen anpassas automatiskt efter din kropp tack vare en 3D flex funktion i ryggstödet och sitsens framkant.
Blue Line stolen är prisvärd. Det är bra valuta för pengarna, speciellt med tanke på att det är stolen som anpassas efter dig och inte tvärtom – din sittställning blir otroligt bekväm!
    Läs mer
    Hitta användbara resurser
    Den futuristiska Star Tec energistolen
    När du utforskar universum måste du vara befälhavare! Stolen är mycket bekväm, har ett ryggstöd som kan höjas och lutas, är robust, tvättbar och tål desinfiseringsmedel. Passar för användning i biosäkerhetslaboratorier BSL 1 och BSL 2 och uppfyller GMP standard.
    Prova Star Tec och frigör din inre rymdkapten! 
      Känn dig som en rymdkapten
      Minska belastningen på ryggraden med våra professionella stolar
      Att ha en av dessa stolar är som att vara på hälsocenter varje dag! Det tog två år av utprovning med ergonomispecialister, osteopater och formgivare för att skapa den här serien.
      Stolen är kemikalieresistent (mot svaga syror) och rivtålig, men de största fördelarna är för din välbefinnande. Stolen är självkorrigerande, så ingen justering behövs. Kroppsvikten fördelas jämnt, vilket gör att trycket under benen minskar, känslan av tunga ben förhindras och god blodcirkulation säkerställs. Återfå balansen i kroppen med proffset bland stolar! 
        Klicka för hälsans skull
        Hitta användbara resurser
        Banbrytande NEON industristolar
        Stolarna kombinerar ergonomi och funktionella egenskaper. De finns i en mängd olika klädslar – bl.a. i superbekvämma SUPERTEC tyg.
        NEON stolarna är utformade för dig som har mycket att göra. Hållbarhet och ekonomi är ledord. Om sitsens klädsel blir utsliten kan den bytas ut utan att behöva byta hela stolen!
          Läs mer
          Hitta användbara resurser
          Certifierade stolar för renrum
          Renrum och sterila miljöer inom mikroelektronik, läkemedelsindustri och medicinteknik innebär unika utmaningar för stolar och sittplatser. Under utvecklingen av den här innovativa serien har vi samarbetat med industri- och forskningsspecialister.
          Våra renrumsstolar är både bekväma och uppfyller luftrenhetsklassificering 3 i enlighet med DIN EN ISO 14644-1, renrumsklassificering 1 enligt vad som definieras av US federal standard 209E samt specifikationerna i EU:s GMP riktlinjer.
            Sitt tryggt!
            Hitta användbara resurser
            Urladdningsmotstånd i ESD stolar
            ESD Basic är en beprövad allroundstol för användning i känsliga områden. De prisvärda stolarna har ergonomisk design för användarkomfort och ett tillförlitligt skyddssystem som säkerställer urladdningsmotstånd i enlighet med EN 61340-5-1.
            Prova de högkvalitativa arbetsstolarna för elektronikindustrin och håll dig jordad!
              Sitt säkert!
              Hitta användbara resurser
              Gör en offertförfrågan
              Titta på fler videor!
              VWR:s Blue Line – Den perfekta inställningen
              VWR:s Blue Line – Var är min stol?
              Bimos – Neons industriella ergonomi
              Bimos – Utbytbar klädsel i Neons 1 + 1-system
              Sitter du inte timmar i sträck, utan korta stunder? Våra pallar är praktiska och bra för kroppen.
              Pallar för vardagsbruk i Mr. Lab serien
              Laboratoriepall med sits i svart konstläder och pneumatisk fjäder som gör att den kan justeras i höjdled.
              Läs mer
              Pallar för vardagsbruk i Mr. Lab serien – extra bred sits
              Laboratoriepall med extra bred svart sits av konstläder och PU-skum samt PA-bas (plast och svart stål).
              Läs mer
              Laboratoriepallar för vardagsbruk i Blue Line serien
              Laboratoriepall med stor sittyta och svart sits av PU-skum.
              Läs mer
              Vetenskapligt beprövade ergonomiska laboratoriepallar
              Laboratoriepall, PU-skum, svart.
              Läs mer
              Pallar för renrum
              Uppfyller luftrenhetsklassificering 3 i enlighet med DIN EN ISO 14644-1, renrumsklassificering 1 enligt vad som definieras av amerikansk federal standard 209E.
              Läs mer
              Gör en offertförfrågan