Vill du logga in igen?
Merck till Merck Millipore för läkemedelsindustrin
Lichrosolv® och EMSURE® lösningsmedel, syror, salter, Chromolith® kromatografikolonner och MAS-100 NT® luftprovtagare för applikationer inom läkemedelsindustrin.
Merck till Merck Millipore för läkemedelsindustrin
Tycker du att kemikalier från Merck är fantastiska men har svårt att hitta rätt produkt för läkemedelsapplikationer? Du kan sluta leta!
Merck har utvecklat den här kampanjen för läkemedelsindustrin för att ge dig en översikt över alla möjligheter för dina applikationer. 
Från välkända acetonitril 1.00030.2500 till Merck Millipore Milli Q-system för det laboratorievatten som du behöver. Upptäck ett sortiment av lösningsmedel, syror, baser, ICP-standarder, vattensystem osv. 
Allt du behöver för kromatografi, luftprovtagning och miljöanalys, kvalitetskontroll, provberedning, vattenbestämning, elementanalys osv.
Forskning och utveckling (FoU)
Längst upp
Chromolith® WP300-kolumner för biotillämpningar
De nya Chromolith® WP300- kolonnerna är specifikt utformade för biotillämpningar. 300 A monolitiska kiselkolonner med breda porer är tillverkade av en stav av porös kisel med hög renhetsgrad i ett stycke som sedan bundits med C18C8 och C4. Proteinfördelar med preparativa kolonner:
  • Hög bioåtervinning och särskild selektivitet för biomolekyler
  • Höghastighetsseparation möjlig
  • Avsevärt mycket längre kolonnlivslängd
  • Hög resistens mot blockering
  • Kostnadsbesparingar tack vare högre provgenomströmning och kolumnhållbarhet
Se Chromolith® WP300-produkter
Chromolith®HR-kolonner med hög upplösning
Chromolith®- kolonner är unika inom kromatografi. De består av en enda stav av monolitisk kiselgel med hög renhetsgrad. Resultatet är en unik bimodal porstruktur som ger mycket högre kromatografiska prestanda med avseende på separationseffektivitet och kolonnmottryck.
Se Chromolith® HR-produkter
LiChrosolv®-lösningsmedel
LiChrosolv®-lösningsmedel är idealiska för reproducerbara separationer.
Fördelarna med LiChrosolv®-lösningsmedel:
Se Lichrosolv®-lösningsmedel
Lösningsmedel för gaskromatografi och LC-MS
Exakt analys av lösningsmedelsrester solvents av läkemedelsämnen med gaskromatografi med ”headspace”-teknik och organisk spåranalys och LC-MS-baserade metoder kräver mycket rena lösningsmedel med extremt låga koncentrationer av de definierade lösningsmedelsresterna.
Merck har utvecklat specifika produktserier för detta. Klicka på en serie för att visa hela produkturvalet.
HPLC/UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Övrigt Lichrosolv® gradient och Lichrosolv® isokratisk
GC GC-MS Suprasolv® GC-MS / Unisolv®
Övrigt Suprasolv®/ Unisolv®
Kvalitetskontroll
Längst upp
MAS-100® – luftprovtagare
The MAS-100 NT® mikrobial luftprovtagare är ett bärbart instrument som har utvecklats för användning i känsliga miljöer. Enheterna är kompakta men ändå avancerade och ger alltid högsta kvalitet i mikrobial luftövervakning. Fördelar:
  • Mycket enkla att hantera
  • Maskinvara och programvara har utvecklats enligt GAMP 4
  • En flödessensor används för att mäta och kontrollera ett flöde på 100 SLPM ±2,5 %
  • Validerad enligt EN ISO 14698 del 1, bilaga B
  • Uppfyller alla d50-krav med användning av 300x0,6 mm provtagningsventiler
Se Merck-luftprovtagareBe om en MAS 100-demo
Envirocheck® bruksfärdiga plattor
The Envirocheck® bruksfärdiga plattor levereras gammabestrålade i tredubbel förpackning och kan förvaras i rumstemperatur. Finns med 55 och 90 mm diameter och kombineras perfekt med MAS-100 NT®-luftprovtagare.
Fördelar:
  • Förvaring vid +15 till +25 °C
  • Gammastrålade, i tredubbel förpackning
  • H2O2 – icke-permeabel innerpåse
  • Fyra neutraliseringsämnen
  • Lång hållbarhet – upp till nio månader
Se Envirocheck®-produkter
EMSURE® syror, salter och lösningsmedel
EMSURE® syror, salter och lösningsmedel för:
  • Exakthet och tillförlitlighet – varje gång
  • Bekvämlighet och säkerhet
  • Regelefterlevnad (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)
De är testade för upp till 70 parametrar i Mercks laboratorium med mycket noggranna kvalitetskontroller i Darmstadt, Tyskland.
Upptäck, till exempel, produktspecifikationer för ättiksyra, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens
1.00063.1000.
Specifikationerna omfattar över 50 parametrar, betydligt mer än det antal parametrar
som krävs för Ph. Eur.
Se EMSURE®-produkter
Aquastar™ tillförlitlig vattenbestämning
Aquastar™ Karl Fischer-reagenser och standarder för tillförlitliga resultat vid vattenbestämning. Karl Fischer-titrering är en av de mest exakta och snabba metoderna för att bestämma vatteninnehåll i ett intervall på 10 ppm till 100 %.
Aquastar™-produktstandarder är lämpliga för bestämning titer eller kontrollera instrumentet och uppfyller kraven i DIN EN ISO/IEC 17025-ackreditering.
Kontakta en lokal VWR-specialist för att få tillämpningsinformation eller demopaket för metodutveckling.
Se AquastarTM-produkter
Certipur®-standarder för flera grundämnen för ICP
Alla Mercks Certipur®-standarder för ICP uppfyller kraven enligt ISO 17025 och ISO Guide 34. Dessa standarder för flera grundämnen är spårbara till primära standarder och levereras med ett omfattande analyscertifikat.
Se ICP Certipur®-produkter
Miljö
Längst upp
Se Spectroquant®-spektrofotometrar
Produktion
Längst upp
TSB av hög kvalitet
Tryptisk sojabuljong (TSB) från Merck är testad med avseende på sterilitet och frånvaro av mykoplasma. Den levereras i högprestandagranulatform i tredubbel förpackning, klar att användas i renrum.
Se TSB-sortimentet nedan:
Tryptisk sojabuljong, ej animalisk, bestrålad, tredubbla påsar, 5 kg
Tryptisk sojabuljong, bestrålad, tredubbla påsar, 5 kg
MSYNTH®plus för organisk syntes
MSYNTH®plus-produkter är utvecklade för organisk syntes i reglerade miljöer för att göra kvalificering av utgångsmaterial så enkel som möjligt. Intervallet är godkänt för användning i GMP- syntes och optimerat för forskning, processutveckling och produktion. Portföljen omfattar byggstenar, reagenser, lösningsmedel, processkemikalier och tillsatser.
Se MSYNTH® plus-produkter
Allmänt
Längst upp
Syror i Safebreak-flaskor
Safebreak- flaskor från Merck är tillverkade av glas med PE-beläggning. När glaset går sönder fångas splittret av PE-höljet.
Se Syror i Safebreak®-flaskor
Extran®
Extran®-rengöringsmedel är utvecklade för användning i laboratorier och produktionsanläggningar. Dessa rengöringsmedel säkerställer restfri, grundlig rengöring. Alla aktiva ingredienser biologiskt nedbrytbara.
Se Extran®-produkter
Chemizorb®
Chemizorb® absorbants consist of porous minerals or synthetic co-polymers that are chemically inert and capable of taking 100 to 400% of their own weight in liquid material. Chemizorb® is used to remove spilled liquids quickly and safely.
See Chemizorb® products
Milli-Q® IQ7000-reningssystem
Milli-Q® IQ 7000 har utvecklats för att säkerställa att experiment skyddas från joniska kontaminantspår. Ett idealiskt system för ultrarent vatten I kombination med den nya Q-POD®-dispensern för ultrarent vatten! dispenser!
  • Kompakt och ergonomisk
  • Enkel och intuitiv dispensering
  • Miljövänlig UV-lampa (inget Hg)
  • Reningsmedia med exceptionella prestanda
Se Milli-Q®-produkter