Vill du logga in igen?
Fukthaltsanalys
Fukthaltsanalys
VWR erbjuder ett brett sortiment fukthaltsvågar med olika värmeelement: infraröd, halogen, metall, keramik eller kvartselement för rutinanalyser.
  • Infraröd uppvärmning – inget glas (MB23), halogen för snabba resultat (MB25), värmeelement med glas eller aluminiumpaneler (MA35)
  • Fukthaltsvågar med hög precision: halogen (MB35, MB45, MA 100), keramik eller kvartselement (MA100 och MA150)
  • Typgodkända versioner (OCE) för användning inom rättslig metrologi finns tillgängliga