Vill du logga in igen?
Whatman™ filter för vatten-, luft- och jordanalys
Exakta och tillförlitliga analysresultat är viktigt för miljötester vid luft-, vatten- och jordanalys. GE ser till att filtreringssteget är effektivt, reproducerbart och bevarar provet. Oavsett om du använder glasfiberfilter, pappersfilter, sprutfilter eller andra Whatman™-produkter kan du vara säkert på att GE förstår betydelsen av kvalitet.
Vattenanalys   Luftanalys   Jordanalys
NYA RTU*-filter tillgängliga!
*Bruksfärdiga
40 års erfarenhet av miljöprovberedning och testning på 21 minuter
Till toppen
Whatman™ filter för vattenanalys
Med Whatman™ filter kan du testa dina prover i enlighet med miljökraven för vattentest. Följande tester måste utföras:
  • analys av fasta ämnen
  • analys av metaller
  • provberedning med lösta joner
  • organiskt kolinnehåll
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • mikrobiologisk analys
Whatman™ har utvecklat särskilda filter för att garantera tillförlitliga resultat och för att du enkelt ska kunna utföra alla analyser även för kritiska prover.
934-AH RTU-glasfiberfilter, som levereras i ett förtvättat och förvägt format, ger till exempel en avsevärd tidsbesparing när du utför analyser av fasta ämnen i suspension.
GD/XP-sprutfiltren med ett integrerat förfilter och ett membran på 0,45 µm möjliggör en enkel filtrering av svårfiltrerade prover. Förfiltret i polypropylen minimerar jonextraktion vilket gör filtren lämpliga för spårmetallanalys med ICP-MS. Ta reda på hur Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP och GD/X™ och Mini-Uniprep kan hjälpa dig.
Kundutlåtanden: Whatman™-filter för vattenkvalitetstestning
Nytt: RTU-sortimentet (bruksfärdigt) har utökats med filtren
GF/C RTU för upplösta och suspenderade fasta material enligt EN872
934-AH RTU för flyktiga ämnen enligt US EPA standardlaboratoriemetod 2540 C och D
Bruksfärdiga: förtvättade, torkade/antända, kylda, uttorkade, vägda till 4 decimaler och placerade i skål med etikett/streckkod och kartong med streckkod 
Fysisk analys
Total mängd suspenderade, lösta och flyktiga fasta ämnen måste bestämmas med hjälp av glasfiberfilter. 934-AH RTU-glasfiberfiltren är klara att användas.
Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/C, Whatman
Användningsområde:
Filter för analys av total mängd suspenderade, lösta och flyktiga fasta ämnen
Highlight 1:
Retention av mycket fina partiklar
Highlight 2:
Partikelretention 1,2 µm
Standardmetod för överensstämmelse:
EN 872
Filternamn:
GF/C
Filtertyp:
Glasfiberfilter
Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass 934-AH, Whatman
Användningsområde:
Filter för analys av total mängd suspenderade fasta ämnen
Highlight 1:
Hög belastningskapacitet
Standardmetod för överensstämmelse:
2540D
Filternamn: 934-AH
Filtertyp: Glasfiberfilter
Ny RTU för flyktiga ämnen tillgänglig
Filter av glasmikrofiber, 934-AH™ RTU, Whatman
Användningsområde:
Filter för analys av total mängd suspenderade fasta ämnen
Highlight 1:
Klart för användning: förtvättat och förvägt
Highlight 2:
Varje skål med unik streckkod
Standardmetod för överensstämmelse:
2540D
Filternamn: 934-AH RTU
Filtertyp: Glasfiberfilter
Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/C RTU, Whatman
Användningsområde:
Filter för analys av total mängd suspenderade, lösta och flyktiga fasta ämnen
Highlight 1:
Bruksfärdig: förtvättad, torkad, kyld och vägd
Highlight 2:
Certifierad viktminskning <0,017 mg/cm2 
Standardmetod för överensstämmelse:
EN 872
Filternamn:GF/C RTU
Filtertyp: Glasfiberfilter
Demonstration av glasmikrofiberfilter, 934-AH™ RTU, Whatman
HPLC/UHPLC och andra analysmetoder
Mikrobiologisk analys
Relaterade produkter
VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.
Till toppen
Whatman™ Filters for Air Testing
Air quality monitoring is getting more and more important because of the presence of high amount of air pollutants in the ambient air. The sources of emission can be natural or caused by industries, agriculture or transport traffic. Ultrafine particles (UFPs) have become a key area of interest in environmental monitoring and related studies as they have been shown to have potentially significant impacts on air quality and health.
Heavy metals, organics and inorganics chemicals such as ozone, volatile organic carbons, SO2, NO2, CO, benzoate, or asbestos has to be monitored too.
Whatman™ can support you with dedicated filters for particulate monitoring both manual and automated; for sampling in normal or aggressive enviroments; for radioactivity, metals or asbestos testing.
Make your choice between 13 different types of Whatman™ filters for air sample testing:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • TE membranes
  • QM-A quartz fiber filters
  • QM-H quartz fiber filters
  • QM-A quartz thimbles
  • QM-H quartz thimbles
  • Glass microfiber reels
  • WME
  • Nucleopore™ membranes
  • Cyclopore™ membranes
Partikelanalys
Manuell provtagning under normala förhållanden
Filter av glasmikrofiber med bindemedel, klass GF 10, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)
Highlight 1:
Extrem mekanisk stabilitet
Highlight 2:
Används upp till 180 °C
Filternamn:
GF10
Filtertyp:
GLASFIBERFILTER
Extraktionshylsor, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)
Highlight 1:
För ugnsgas
Highlight 2:
Används upp till 500 °C
Filternamn:
GLASFIBERHYLSOR
Filtertyp:
GLASFIBERHYLSOR
Membranfilter, PTFE, TE-sortimentet, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)
Highlight 1:
Hög kemikaliekompatibilitet
Highlight 2:
Minimalt kemisk bakgrund
Filternamn:
TE PTFE
Filtertyp:
PTFE-MEMBRANFILTER
Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/A, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)
Highlight 1:
För gravimetrisk bestämning, PM10
Highlight 2:
Hög flödeshastighet
Filternamn:
GF/A
Filtertyp:
GLASFIBERFILTER
Filter av glasmikrofiber för luftprovtagning, klass EPM 2000, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)
Highlight 1:
För gravimetrisk bestämning, PM10
Highlight 2:
Används i PM-10-luftprovtagningsutrustning med stora volymer
Filternamn:
EPM2000
Filtertyp:
GLASFIBERFILTER
Membranfilter för luftprovtagning, PTFE, klass PM 2.5, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)
Highlight 1:
För PM 2.5-bestämning. Hög kemikaliekompatibilitet
Highlight 2:
Minimalt kemisk bakgrund
Standardmetod för överensstämmelse:
EPA PM 2.5 (kraven i 40 CFR del 50 bilaga L)
Filternamn:
PM 2.5 PTFE
Filtertyp:
PTFE-MEMBRANFILTER
Manuell provtagning i aggressiva miljöer
Filter av kvartsmikrofiber för luftprovtagning, klass QM-A, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (aggressiv miljö)
Highlight 1:
För ugnsgas. Kvarts med hög renhetsgrad.
Highlight 2:
Används upp till 800 °C
Filternamn:
QM-A
Filtertyp:
KVARTSFIBERFILTER
Filter av ren kvarts för luftprovtagning, klass QM-H, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (aggressiv miljö)
Highlight 1:
100 % ren kvarts
Highlight 2:
Används upp till 900 °C
Typ av filter:
QM-H
Filtertyp:
KVARTSFIBERFILTER
Extraktionshylsor, hög renhetsgrad, kvarts, Whatman
Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (aggressiv miljö)
Highlight 1:
Kvarts med hög renhetsgrad. För ugnsgas.
Highlight 2:
Används upp till 800 °C
Filternamn:
KVARTSFIBERHYLSOR
Filtertyp:
KVARTSFIBERHYLSOR
Automatiserad provtagning
Filter av glasmikrofiber med bindemedel, klass GF 10, Whatman
Användningsområde:
Automatiserad provtagning av omgivande luftpartiklar
Highlight 1:
Extrem mekanisk stabilitet
Highlight 2:
Används upp till 180 °C
Filternamn:
GF10-RULLAR
Filtertyp:
RULLAR AV GLASMIKROFIBER
Provtagning av radioaktivitet och metallanalys
Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/A, Whatman
Användningsområde:
Provtagning av radioaktiva luftföroreningar
Highlight 1:
Lämpligt för absorbering av radioaktivt jod
Highlight 2:
Hög flödeshastighet
Filternamn:
GF/A
Filtertyp:
GLASFIBERFILTER
Tillämpningsspecifika filterpapper, klass 72, Whatman
Användningsområde:
Provtagning av radioaktiva luftföroreningar
Highlight 1:
Lämpligt för absorbering av radioaktivt jod
Filternamn:
Klass 72
Filtertyp:
GLASFIBER/CELLULOSAFILTERPAPPER
Filter för bestämning av metaller i omgivande partiklar
Membranfilter, blandade cellulosaestrar, Whatman
Användningsområde:
Filter för bestämning av metaller i omgivande partiklar
Highlight 1:
God flödeshastighet och -styrka
Highlight 2:
Många olika porositeter
Filternamn:
MCE
Filtertyp:
MCE-MEMBRANFILTER
Relaterade produkter
VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.
Till toppen
Whatman™ filter för jordanalys
Ur miljösynpunkt är jord, tillsammans med vatten, luft och levande organismer, en primär del av ekosystemet och måste därför skyddas och bevaras. Å andra sidan är användning av konstgödsel för jordbruksverksamhet ett kraftfullt sätt att öka jordens produktivitet.
För analys av jordprover krävs att kemiska föreningar först extraheras från sin matris med hjälp av pH- och värmemodulering och koncentreras. För kväve, bekämpningsmedel, fosfor, fasta ämnen och lösningar måste pH bestämmas i jordprover. Whatman™ kan tillhandahålla rätt produkt för varje test.
Beställ Whatman-filterprover för JORD
Kjeldahl-kväveanalys
Kjeldahl kväveanalys
Analys av jordens kvävehalt görs vanligtvis med Kjeldahl metoden som innebär provtagning av en exakt mängd jord innan den överförs till ett uppslutningsrör. För denna metoden kan du använda Whatman™-vågskeppen för låg kvävehalt och sedan filtrera provet med kvalitativt papper.
Kvalitativa filterpapper, standardklasser, klass 4 och 4V, Whatman
Användningsområde:
Kjeldahl kväveanalys
Highlight 1:
För provfiltrering före analys
Filternamn:
Klass 4
Filtertyp:
FILTERPAPPER
Kjeldahl-vågskepp, Whatman
Användningsområde:
Kjeldahl kväveanalys
Highlight 1:
Låg kvävehalt
Typ av filter:
Klass 609
Filtertyp:
VÅGSKEPP
Soxhlet-extraktion
Före analys med exempelvis gaskromatografi (GC) kan jorden förberedas med Soxhlet-extraktion eller mikrovågsnedbrytning. Extraktionshylsor används i stor utsträckning för denna teknik. Använd särskilda sprutfilter för att ta bort små partiklar och skydda GC-instrumentet.
Extraktionshylsor, Whatman
Användningsområde:
Soxhlet-extraktion
Filternamn: CELLHYLSOR
Filtertyp: CELLULOSAHYLSOR
Spektrofotometri och kromatografi
De flesta spårämnestester baseras på extraktion av jord och mätning av koncentrationen av spårämnen i den jordfria flytande fasen genom att använda exempelvis atomemissionsspektrometri med induktivt kopplad plasma (ICP-AES). Provet måste sedan vanligtvis filtreras genom ett kvalitativt filterpapper eller glasfiberfilter för att säkerställa att nebulisatorer inte klumpas ihop eller att injektionen i analysinstrumentet inte störs. Om provet har spjälkats med kungsvatten kan det filtreras genom ett askfritt filterpapper.
Sprutfilter, SPARTAN™, Whatman
Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi
Highlight 1:
HPLC-certifierad
Filternamn:
SPARTAN
Filtertyp:
Glasfiberfilter
Sprutfilter, Puradisc™, Whatman
Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi
Highlight 1:
Brett sortiment av membran, porstorlekar och diametrar
Filternamn:PURADISC
Filtertyp:Glasfiberfilter
Sprutfilter, GD/X™, Whatman
Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi
Highlight 1:
Med förfiltrer av glasfiberfilter
Highlight 2:
Tre till sju gånger mer provvolym än standardsprutfilter
Filternamn:
GD/X
Filtertyp:
Sprutfilter
Sprutfilter, GD/XP™, Whatman
Användningsområde:
Svårfiltrerade prover
Highlight 1:
Med förfilter av polypropylen
Highlight 2:
Minimera nivåerna av jonextraktion
Filternamn:
GD/XP
Filtertyp:
Sprutfilter
Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi
Highlight 1:
Allt-i-ett filter och autoinjektorvial
Highlight 2:
Med autoinjektorvial av GLAS
Filternamn:
MINIUNIPREP G2
Filtertyp:
Glasfiberfilter
Mini-UniPrep™, Whatman
Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi
Highlight 1:
Allt-i-ett filter och autoinjektorvial
Highlight 2:
Med autoinjektorvial av PLAST
Filternamn:
MINIUNIPREP
Filtertyp:
Glasfiberfilter
Demonstration av Whatman GD/X™-sprutfilter
Demonstration av Whatman Mini-UniPrep™
pH-analys
Jordens pH-värde är avgörande för hur bra den håller kvar mineraler. Vissa växter har mycket speciella krav på pH. Det finns många olika sätt att mäta jordens pH-värde. Lackmus-/pH-papper är en snabb och prisvärd metod för att testa jordens pH-värde när en pH-mätare inte är tillgänglig eller när det inte är nödvändigt med mycket exakta värden. När du förbereder ett jordprov ska du använda ett vågpapper för att väga jorden innan du tillsätter vatten. Filterpapper kan användas för att ta bort onödiga partiklar från suspensionen.
pH-indikatorpapper, Whatman
Användningsområde:
pH-analys
Highlight 2:
Universella indikatorer
Filternamn:
PHANPEHA
Filtertyp:
INDIKATORPAPPER
Whatman™ filter för provrening och retention av fasta ämnen
Olika testmetoder kräver att flytande komponenter i en lösning separeras från suspenderade fasta ämnen före analys. GE tillhandahåller ett brett utbud av cellulosafilterpapper med olika nivåer av flödeshastighet, belastningskapacitet och kemikalieresistans som stöd för dessa tillämpningar.
Pappersfilter: selction guide
Relaterade produkter
VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.