Du sökte efter: Material för SPE
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (7061-00)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: SPE sorbent för rensningskolonner. Lämpligt för bestämning av kolväteoljeindx enligt ISO 9377-2 och NEN 5733.
UOM: 1 * 100 g
Certifikat
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: These cross-linking agents contain at least two reactive groups that are reactive towards numerous groups, including sulphydryls, amines and carbohydr...
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: The high purity CHROMABOND® adsorbents can be used for a self-filling of SPE columns or further analytical applications.
Leverantör: Novabiochem (Part of Merck)
Beskrivning: The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
Leverantör: Novabiochem (Part of Merck)
Beskrivning: H-Arg(Pbf)-HMPB NovaPEG resin, 0.20 - 0.60 mmol/g, 1 g
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: Bondesil PSA bulk sorbent, 40 µm, 10 g
Artikel nummer : (VARIPL3476-6689)
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: PL-FMPB resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 150 - 300 μm, 1 kg
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: PL Cl-Trt-Cl resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 75 - 150 µm, 1 kg
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: PL-CMS resin, 1% DVB, 0,6 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: PL-HCO₃ MP resin, 1,8 mmol/g, 100 Å, 150 - 300 μm, 1 kg
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: Aminomethylstyrene resin is a particularly versatile material suitable for the attachment of a variety of spacers, handles and linkers (for use in sol...
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: PL-Wang resin, 1% DVB, 0,6 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: Strongly basic anion exchanger, Cl⁻ form. Moist, light yellow spherules.
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: PL-Rink resin, 1% DVB, 0,3 mmol/g, 75 - 150 μm, 100 g
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: This macroporous polystyrene product has a much higher loading compared to conventional functionalised silica SPE media and is compatible with all pol...
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: Hydromatrix™ bulk material
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom