Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Acid Bottles, with stopper and interchangeable cap, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
215-6111EA 1025 SEK InStock
215-6111 215-6114 215-6123 215-6112 215-6124 215-6113 215-6121 215-6122
Acid Bottles, with stopper and interchangeable cap, DURAN®
Flaskor Flaskor, glas
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear or amber.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Bottles with ground pennyhead stopper and ground interchangeable glass cap.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal