Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Screw caps for microcentrifuge tubes
Leverantör: Thermo Scientific
525-1395EA 630 SEK InStock
525-1395 MLBP3471Y 525-1409 525-1393 MLBP3471G 525-1399 525-1385 525-1376 525-1420 525-1379 525-1374 525-1375 MLBP3471O 525-1391 525-1419 525-1387 525-1418 525-1388 525-1401 525-1408 525-1394 525-1407 525-1390 525-1386 525-1400 MLBP525 525-1421 525-1416 525-1381 525-1396 525-1383 525-1377 525-1378 MLBP3471 525-1373 525-1398 MLBP3471B 525-1392 525-1411 525-1415 525-1382 525-1384 525-1389 525-1397 525-1380 MLBP3471R 525-1417 525-1422
Screw caps for microcentrifuge tubes
Lock Lock, provrör
Thermo Scientific™ screw cap microtube caps with O-ring are designed to create a secure seal with the Thermo Scientific™ microtube for sample preparation, transfer and storage applications. Tethered and non-tethered cap versions are available in a rainbow of colours.
  • Non sterile: Certified DNA, Rnase/Dnase, Pyrogen and Endotoxin free
  • E-beam sterile: Certified DNA, Rnase/Dnase, Pyrogen, Endotoxin, PCR inhibitor, and Bioburden free
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal