Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA721075.30EA 2850 SEK InStock
MANA721075.30 MANA721085.30 MANA720040.40 MANA720065.40 MANA720077.40 MANA720002.20 MANA720149.40 MANA720041.40 MANA721070.30 MANA720141.40 554-5796 MANA720055.40 MANA720055.46 554-5791 MANA721022.30 MANA720002.30 MANA720098.46 MANA720951.46 MANA720150.46 MANA720133.40 MANA720018.46 MANA720110.46 MANA720133.46 MANA720140.46 MANA720051.40 MANA720074.46 MANA720023.40 MANA720949.46 MANA720002.46 MANA720023.46 MANA720150.40 554-5789 MANA720077.46 MANA720041.46 MANA720740.46 MANA720841.46 554-5794 554-5795 554-5793 MANA720018.40 554-5792 MANA720701.46 MANA721473.30 MANA720141.46 MANA720042.40 MANA720149.46 MANA720730.46 MANA720002.40 MANA720065.46 MANA720085.46 MANA720043.46 MANA720051.46 MANA720040.46 MANA720043.40 554-5790
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18
Kromatografikolonn
NUCLEOSIL® C18 are octadecyl modified silica phases for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Hydrophobic, weakly polar, endcapped phases for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) and slight residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Förpackning: Standard NUCLEOSIL® C18 phases are available as packed EC columns for analytical HPLC
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal