Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Electronic overhead stirrer, RS9001
Leverantör: BOCHEM
BOCHRS9001EA 20650 SEK InStock
BOCHRS9001
Electronic overhead stirrer, RS9001
Omrörare Omröramotorer Omrörarmotorer, elektroniska
Stirrer with gear for stirring media with high viscosity. Laboratory stirrer with variable and constant speed range for media.
  • Digital LCD display
  • Digital timer function (99 hours)
  • Speed range infinitely variable at/with high quiet running
  • Convenient user interface
  • Overload protection and over-heat protection functions
  • Smooth start & change of the stirring speed
  • Impeller can be plugged through
Suitable for most stirring tasks in a laboratory.
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal