Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
pH electrode, Orion™ 9120APWP KNIpHE™
Leverantör: Thermo Orion
Orion™ KNIpHE™
ORIO9121APWPEA 2900 SEK InStock
ORIO9121APWP ORIO9120APWP
pH electrode, Orion™ 9120APWP KNIpHE™
Elektroder pH-elektroder
This speciality electrode is ideal for performing accurate determinations of pH in meat matrices.
  • Surrounding stainless steel cutting blade eliminates breakage
  • Ag/AgCl double junction
Leveransinformation: Supplied with 60 ml bottle of electrode fill solution.
Order Now
ORDER
TILLBEHÖR
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal