Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Silver billet electrode, Orion™
Leverantör: Thermo Orion
Orion™
ORIO9780SCEA 3700 SEK InStock
ORIO9780SC
Silver billet electrode, Orion™
Elektroder Elektroder, andra
These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode along with a silver billet half-cell. Ideal for obtaining an accurate determination of potentiometric halides with dual electrodes.
Internal reference: Ag/AgCl
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal