Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Multiple or single cuvette segments
Leverantör: KARTELL
KART1500EA 7350 SEK InStock
KART1500 KART1501
Multiple or single cuvette segments
Kyvetter Specialkyvetter
These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Förpackning: In cases of bulk segments (450) or 30 pre-racked segments (15).
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal