Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Lever pumps for viscous liquids, MR60
Leverantör: KARTELL
KART2004EA 3575 SEK InStock
KART2004
Lever pumps for viscous liquids, MR60
Pumpar Fatpumpar
Dispensing pump is operated by a unique lever-action stroke and can handle the most viscous materials.
  • Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing
  • Complete with shank
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal