Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Spring tubing clips, SAMCO
Leverantör: MURRAY, S & CO LTD
MURRL150/01EA 4475 SEK InStock
MURRL150/01 MURRL150/02
Spring tubing clips, SAMCO
Klämmor Slangklämmor
These spring tubing clips are made from chemical and stain resistant acetal copolymer and stainless steel.
  • Operates with parallel action to provide optimum closure of rubber and flexible PVC tubing
  • Size 8 accepts tubing up to 8 mm outside diameter
  • Size 12 accepts tubing up to 12 mm outside diameter
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal