Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Watch glasses
Leverantör: MURRAY, S & CO LTD
MURRG850/04EA 365 SEK InStock
MURRG850/04 MURRG850/05 MURRG850/01 MURRG850/02 MURRG850/03
Watch glasses
Urglas
Made of glass.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Quick and easy to clean
With ground edges for covering beakers.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal