Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Vacuum manifold, CHROMABOND® MULTI 96
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
MANA738630.MEA 18700 SEK InStock
MANA738630.M
Vacuum manifold, CHROMABOND® MULTI 96
Manifold
CHROMABOND® MULTI 96 vacuum manifold is designed for applications of CHROMABOND® MULTI 96 SPE plates as well as for CHROMAFIL® MULTI 96 filter plates.
  • Suitable for 96-well monoblocks
  • Optimum flow rate due to vacuum adjustment by control valve
  • Reservoir tank is included and further accessories are available
Order Now
ORDER
TILLBEHÖR
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal