Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Bath fluids
Leverantör: HUBER, PETER
HUBE6673EA 7100 SEK InStock
HUBE6673 HUBE6155 HUBE6171 HUBE6157 HUBE6479 HUBE6275 HUBE6168 HUBE6259 HUBE6158 HUBE6672 HUBE6163 HUBE6258 HUBE9685 HUBE6282 HUBE6166 HUBE6162 HUBE6172 HUBE6156 HUBE6165 HUBE6167 HUBE6276 HUBE10656 HUBE6164 HUBE6161 HUBE6170
Bath fluids
Vätskor för termostatbad
Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is not appropriate.
All viscosities values are dynamic visosities measured at 25 °C except DW-Therm® which was measured at 20 °C.
Observera: * –20...+235 °C for closed system applications
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Order Now
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal