Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
HPLC columns, Syncronis™ Phenyl
Leverantör: THERMO SCIENTIFIC
Syncronis™
HYPE97903-104630EA 8600 SEK InStock
HYPE97903-104630 HYPE97902-052130 HYPE97905-152130 HYPE97905-014001 HYPE97905-012101 HYPE97905-154630 HYPE97905-054630 HYPE97905-254630 HYPE97902-102130
HPLC columns, Syncronis™ Phenyl
Kromatografikolonn
These columns provide alternative selectivity to C18 and are particularly useful for retention of aromatic compounds.
  • Double endcapped for extra surface coverage
  • Highly inert towards basic compounds
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 11%
pH range: 2 - 8
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal